Learn More
4-Piperidinanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10171102
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10171102
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB05830DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 2359-60-6
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.263
MDL-Nummer MFCD00051688
InChI-Schlüssel TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinoaniline, 4-piperidin-1-yl-phenylamine, 4-piperidin-1-yl aniline, 4-1-piperidinyl aniline, 1-4-aminophenyl piperidine, benzenamine, 4-1-piperidinyl, n-4-aminophenyl piperidine, 4-1-piperidyl aniline, 4-1-piperidino aniline, 4-piperidylphenylamine
PubChem CID 413501
IUPAC-Name 4-Piperidin-1-Ylanilin
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidinoaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 97%