Learn More
4-Piperidineethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307241 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10307241
Marke: Thermo Scientific 263650010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 622-26-4 | C7H16NO | 130.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-26-4
Summenformel C7H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 130.21
MDL-Nummer MFCD00006008
InChI-Schlüssel LDSQQXKSEFZAPE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-piperidineethanol, 2-piperidin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-4-yl ethan-1-ol, 4-piperidine ethanol, piperidine-4-ethanol, 4-ethanolpiperidine, 2-4-piperidyl ethanol, 2-piperidin-4-yl-ethanol, 4-hydroxyethyl-piperidine
PubChem CID 73953
SMILES OCCC1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidineethanol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C to 50.0°C
Siedepunkt 131.0°C to 136.0°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4902
Menge 1 g
Beilstein 21, 4
IUPAC-Name 2-Piperidin-4-ylethanol
Formelmasse 129.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Piperidineethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.