Learn More
4-(Piperidin-1-ylmethyl)-benzonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 200.28 |
| Reinheit (%) | 97% |