Learn More
4-Piperazin-1-yl-furo[3,2-c]Pyridin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10593303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10593303 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10209882 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10593303 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07255DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 81078-84-4
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.245
MDL-Nummer MFCD06411551
InChI-Schlüssel LUIZVTKJWSGSPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperazin-1-yl furo 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-yl-furo 3,2-c pyridine, 1-furo 3,2-c pyridin-4-yl piperazine, furo 3,2-c pyridine, 4-1-piperazinyl, pubchem17312, d04vxp, 4-piperazinylfurano 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-ylfuro 3,2-c pyridine, 1-4-furo 3,2-c pyridinyl piperazine, 4-1-piperazinyl furo 3,2-c pyridine
PubChem CID 2794808
IUPAC-Name 4-Piperazin-1-ylfuro[3,2-c]pyridin
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC3=C2C=CO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 95%