Learn More
4-Picolin-N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30410670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410670 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4753405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Picoline-N-oxide
CAS 1003-67-4
Summenformel C6H7NO
Menge 5 g
Synonym 4-Picoline N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cc[n+]([O-])cc1
IUPAC-Name 4-Methyl-1-oxidopyridin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.0528