Learn More
4-Phthalimidobutyrsäure, TRC
Artikelnummer. 30376896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376896 250 mg -
30371305 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376896 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD486408250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3130-75-4
Summenformel C12H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 233.22
Synonym 4-Phthalimidoylbutyric Acid, N-Phthalyl-gamma-aminobutyric Acid, NSC 119133, Phthaloyl gamma-Aminobutyric Acid, gamma-Phthalimidobutyric Acid, 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid, 4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic Acid, 4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)butyric Acid, 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic Acid, 4-Phthalimidobutanoic Acid
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phthalimidobutyric Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO4/c14-10(15)6-3-7-13-11(16)8-4-1-2-5-9(8)12(13)17/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,14,15)
Formelmasse 233.0688