Learn More
4-Phthalimido-2-Butyn, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10310684 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10310684 5 g Glasflasche 5 Gramm
10519813 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310684 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 382150050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 113439-83-1
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.21
MDL-Nummer MFCD00160830
InChI-Schlüssel COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-butynyl phthalimide, 2-but-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-but-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-1bscb, 1-phthalimido-2-butyne, 4-phthalimido-2-butyne, 2-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-butyn-1-yl
PubChem CID 8063352
IUPAC-Name 2-(But-2-in-1-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dion
SMILES CC#CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phthalimido-2-butyne
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 216°C to 223°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystalline Powder