Learn More
4α -Phorbol-12-myristat-13-acetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15937285 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15937285 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15937285 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0218388205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.96 CHF
    186.60 CHF / 5 Milligramm
    Sparen 23.36 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Synonyme: Phorbol-12-myristat-13-acetat, 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetat, Tetradecanoylphorbolacetat
Negative Kontrolle für die Phorbolester-Aktivierung der Proteinkinase C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 63597-44-4
Menge 5 mg
Summenformel C36H56O8
Physikalische Form Fest
Reinheit ≥ 99 %
InChI-Schlüssel PHEDXBVPIONUQT-LQLWEASQSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
IUPAC-Name (1S,2S,6S,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(Acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl-tetradecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 616.84
compliance-icons
Produktidentifikator
  • phorbol-1,2-myristate-1,3-acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: phorbol-1,2-myistate-1,3-acetate
Sofern nicht anders angegeben, sind die™ Produkte von MP Biomedical ausschließlich für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung bestimmt und nicht für den direkten menschlichen Gebrauch.