Learn More
(4-phenyltetrahydropyran-4 -yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifica
Chemischer Name oder Material | (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 1-(4-phenyloxan-4-yl)methanamine |
Formelmasse | 191.27 |
Reinheit (%) | 95% |