Learn More
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10172754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10172754 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10245904 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69101CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 182491-21-0
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00085758
InChI-Schlüssel BWHJLSRDMNLSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-oxane-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-phenyl, 4-carboxy-4-phenyloxane, 4-carboxy-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran-4-yl benzene, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylicacid, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138553
IUPAC-Name 4-Phenyloxan-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%