Learn More
4-(Phenylsulfonyl)thiophen-3-amin, ≥95 %, Maybridge
Artikelnummer. 10394232
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10394232
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM01765DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenylsulfonyl)thiophen-3-amine
CAS 175201-60-2
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9NO2S2
MDL-Nummer MFCD00067914
Menge 1 g
Synonym 4-phenylsulfonyl thiophen-3-amine, 4-benzenesulfonyl thiophen-3-amine, 4-phenylsulfonyl thiophene-3-amine, maybridge1_004632, 4-phenylsulfonyl-3-thienylamine, 4-benzenesulfonyl-3-thiophenamine, 3-thiophenamine,4-phenylsulfonyl
InChI-Schlüssel HYLCXPMYGZOANR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CSC=C2N
IUPAC-Name 4-(Benzolsulfonyl)thiophen-3-amin
Molekulargewicht (g/mol) 239.307
PubChem CID 2778524
Formelmasse 239.32
Reinheit (%) 95%