Learn More
4-Phenylbutyric Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Phenylbutyric Acid |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12) |
| Formelmasse | 164.0837 |