Learn More
4-Phenylbutyratsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11954981 500 g Glasflasche 500 Gramm
10614802 25 g Glasflasche 25 Gramm
10583291 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130385000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1821-12-1
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
InChI-Schlüssel OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
IUPAC-Name 4-Phenylbutansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylbutyric acid
Schmelzpunkt 49.0°C to 52.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 165.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)3CO2H
Menge 500 g
Beilstein 09,539
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.3g/L water (40 degr. c)
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver