Learn More
4-Phenylbutylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Phenylbutyric acid is used as a chemical chaperone involved in protein-folding disorders. It is involved in the synthesis of dyes and an active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Phenylbuttersäure ist als chemisches Chaperon bei Proteinfaltungsstörungen beteiligt. Es ist an der Synthese von Farbstoffen und einem Zwischenprodukt für einen pharmazeutischen Wirkstoff beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Styrol-DVB; Sehr einfaches Gelharz. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Phenylbutyric acid |
| Schmelzpunkt | 49°C to 53°C |
| Siedepunkt | 165°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 638180 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. |
| Formelmasse | 164.2 |
| Reinheit (%) | 99% |