Learn More
4-Phenylbutylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439276
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439276 25 g 25 Gramm
11449276 100 g 100 Gramm
11459276 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18115.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-Phenylbutyric acid is used as a chemical chaperone involved in protein-folding disorders. It is involved in the synthesis of dyes and an active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenylbuttersäure ist als chemisches Chaperon bei Proteinfaltungsstörungen beteiligt. Es ist an der Synthese von Farbstoffen und einem Zwischenprodukt für einen pharmazeutischen Wirkstoff beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Styrol-DVB; Sehr einfaches Gelharz. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1821-12-1
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00004403
InChI-Schlüssel OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
IUPAC-Name 4-Phenylbutansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylbutyric acid
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Siedepunkt 165°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 638180
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%