Learn More
4-Phenylazophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480668 5 g -
11490668 25 g 25 Gramm
11400678 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25198.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
4-Phenylazophenol is used to varnish, grease, paraffin wax, resin, soap kind of coloring. It is used in printing/solvent based writing inks. It is used for providing transparent metallic effects like gold imitation provided on metalized polyester films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenylazophenol wird zum Lackieren, Fetten, in Paraffinwachs und Harz sowie zur Färbung von Seife verwendet. Es wird in Druckfarben/lösungsmittelbasierten Schreibtinten verwendet. Es wird für transparente metallische Effekte wie Goldimitat auf metallisierten Polyesterfolien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethanol, Benzol und Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1689-82-3
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.23
MDL-Nummer MFCD00002330
InChI-Schlüssel JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyazobenzene, 4-phenylazophenol, 4-phenyldiazenyl phenol, solvent yellow 7, p-phenylazophenol, 4-phenylazo phenol, p-hydroxyazobenzene, organol yellow ap, c.i. solvent yellow 7, phenol, 4-phenylazo
PubChem CID 5354198
IUPAC-Name 4-(phenylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylazophenol
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ethanol,benzene and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 198.23
Reinheit (%) 98%