Learn More
4-(Phenylaminomethyl)benzenboronsäurepinacolester, 97 %
Artikelnummer. p-7030484
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11402230
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29086.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1029439-56-2
Summenformel C19H24BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 309.216
MDL-Nummer MFCD06795652
InChI-Schlüssel KNYGNGFJIPTYBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, 4-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzyl-amine, amtb054, 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid
PubChem CID 17750276
IUPAC-Name N-[[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]anilin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CNC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 1 g
Formelmasse 309.21
Reinheit (%) 97%