Learn More
4-Phenyl-5-(trifluormethyl)thiophol-2-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10149602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10149602 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10644603 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10215334 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10149602 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02660CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 208108-76-3
Summenformel C12H7F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 272.241
InChI-Schlüssel GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid
PubChem CID 2783372
IUPAC-Name 4-Phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 272.25
Reinheit (%) 95%