Learn More
4-Phenyl-3-butyn-2-on, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377399 5 g 5 Gramm
11367399 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27826.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144.173 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1817-57-8
Summenformel C10H8O
Molekulargewicht (g/mol) 144.173
MDL-Nummer MFCD00008776
InChI-Schlüssel UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
IUPAC-Name 4-Phenylbut-3-in-2-on
SMILES CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Dichte 0.99
Siedepunkt 75°C to 76°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 96%