Learn More
4-Phenyl-2-Butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10072240 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10072240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 183400250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-2-butanol
Namenshinweis 99+%
CAS 2344-70-9
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 132.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H14O
Strukturformel C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.5157 to 1.5177
MDL-Nummer MFCD00044349
Menge 25 g
Beilstein 06,522
Relative Dichte 0.98
Synonym 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
InChI-Schlüssel GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)O
IUPAC-Name 4-Phenylbutan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
PubChem CID 61302
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit