Learn More
4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H15N.ClH/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-16-10-13-8-4-5-9-14(13)15;/h1-9,15-16H,10-11H2;1H |
| Formelmasse | 245.0971 |