Learn More
4-Phenoxyphenylmagnesiumbromid, 0.5 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471156
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471156 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15471156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54411.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 21473-02-9 | C12H9BrMgO | 273.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Phenoxyphenylmagnesiumbromid wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxyphenylmagnesium bromide
CAS 21473-02-9
Summenformel C12H9BrMgO
MDL-Nummer MFCD00672009
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenyl magnesium bromide, 4-phenoxy-phenylmagnesium bromide, 4-phenoxyphenyl magnesium bromide, dtikyzptjrzftl-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 4-phenoxyphenyl, bromo 4-phenoxyphenyl magnesium, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide solution, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in 2-methf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
InChI-Schlüssel DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-Name magnesium;phenoxybenzol;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 273.41
PubChem CID 13467796
Formelmasse 273.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in 2-MeTHF