Learn More
4-Phenoxyphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392567 1 g 1 Gramm
11302577 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11686.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59377-19-4 | C13H9NO2 | 211.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59377-19-4
Summenformel C13H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
MDL-Nummer MFCD00013876
InChI-Schlüssel PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether
PubChem CID 2734896
IUPAC-Name 1-isocyanat-4-phenoxybenzol
SMILES O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.169
Siedepunkt 169°C to 170°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 393196
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) 98%