Learn More
4-Phenoxyphenethylamin, +97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10617274 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617274 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10208383 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617274 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393492500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 118468-18-1
Summenformel C14H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
MDL-Nummer MFCD00079777
InChI-Schlüssel JNHPLGDXCJAUBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 145535
IUPAC-Name 2-(4-phenoxyphenyl)Ethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxyphenethylamine
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 125°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OC6H4CH2CH2NH2
Brechungsindex 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589nm)
Menge 250 mg
Beilstein 13, IV, 1789
Relative Dichte 1.09
Synonym 4-phenoxyphenethylamine, 2-4-phenoxyphenyl ethanamine, 2-4-phenoxyphenyl ethan-1-amine, o-phenyl-tyramine, benzeneethanamine,4-phenoxy, benzeneethanamine, 4-phenoxy, 2-4-phenoxy-phenyl-ethylamine, 4-butylpiperidine hcl form, acmc-1cb59, 2-4-phenoxyphenyl ethylamine
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenoxyphenethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke