Learn More
4-(Phenoxymethyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10182794
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10182794 250 mg 250 Milligramm
10092014 1 g 1 Gramm
10327684 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10182794 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63701CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 31719-76-3
Summenformel C14H11O3
Molekulargewicht (g/mol) 227.24
MDL-Nummer MFCD00623268
InChI-Schlüssel GRBUVHSYBRTCIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-phenoxymethyl benzoic acid, 4-phenoxymethyl benzenecarboxylic acid, 4-phenoxymethyl-benzoic acid, phenoxymethylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 737267
IUPAC-Name 4-(Phenoxymethyl)-Benzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 97%