Learn More
4-Phenoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035236
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51067-38-0
C12H11BO3
214.03
MFCD00093312
KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
2734377
(4-phenoxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51067-38-0
C12H11BO3
214.03
MFCD00093312
KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
2734377
(4-phenoxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 1 g
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) 98%