Learn More
4-Phenoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439717 1 g 1 Gramm
15449717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52950.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 51067-38-0 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51067-38-0
Summenformel C12H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.03
MDL-Nummer MFCD00093312
InChI-Schlüssel KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
PubChem CID 2734377
IUPAC-Name (4-phenoxyphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 1 g
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) 98%