Learn More
4-Phenoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10338290 25 g Glasflasche 25 Gramm
10032490 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338290 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 198930250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-36-7
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00003383
InChI-Schlüssel QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
PubChem CID 66139
IUPAC-Name 4-Phenoxybenzaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 24°C to 25°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1320g/mL
Siedepunkt 185°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OC6H4CHO
Brechungsindex 1.6100 to 1.612
Menge 25 g
Relative Dichte 1.132
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen