Learn More
4'-Phenoxyacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10011551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
25 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10011551 25 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10011551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334980250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Phenoxyacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS 5031-78-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 200.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H12O2
MDL-Nummer MFCD00008744
Menge 25 g
Synonym 4'-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenoxyphenyl, 4-acetyldiphenyl ether, 1-4-phenoxyphenyl-1-ethanone, 1-4-phenoxyphenyl ethanon, pubchem13195
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-Name 1-(4-Phenoxyphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
PubChem CID 236783
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Phenoxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.