Learn More
4-Pentinsäure, TRC
Artikelnummer. 30409438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409438 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2849005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentynoic Acid
CAS 6089-09-4
Summenformel C5H6O2
Menge 5 g
Synonym Propargylacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCC#C
IUPAC-Name Pent-4-ynoinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
Formelmasse 98.0368