Learn More
Pentinsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10533191 5 g Glasflasche 5 Gramm
10226700 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213730050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6089-09-4 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6089-09-4
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
MDL-Nummer MFCD00004407
InChI-Schlüssel MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
PubChem CID 22464
IUPAC-Name Pent-4-ynoinsäure
SMILES C#CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentynoic acid
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 58.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 110.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CCH2CH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 02, 481
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and,methyl-t.-buthylether
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pentynoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /