Learn More
4-Pentyn-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30415087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22753025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentyn-2-ol
CAS 2117-11-5
Summenformel C5H8O
Menge 25 g
Synonym (RS)-1-Pentyn-4-ol, (RS)-4-Pentyn-2-ol, (±)-4-Pentyn-2-ol, 1-Methyl-3-butyn-1-ol, 1-Methyl-3-butynyl alcohol, 1-Pentyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-pentyne
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
SMILES CC(O)CC#C
IUPAC-Name Pent-4-yn-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575