Learn More
4-Pentyn-2-ol, 97+%
Artikelnummer. 10320494 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10320494 1 g Glasflasche 1 Gramm
10493385 5 g Glasflasche 5 Gramm
10501544 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10320494 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2117-11-5 | C₅H₈O | 84,12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2117-11-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00004555
InChI-Schlüssel JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
PubChem CID 92915
IUPAC-Name Pent-4-yn-2-ol
SMILES CC(CC#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentyn-2-ol
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8960g/mL
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHCCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4360 to 1.438
Menge 1 g
Relative Dichte 0.896
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pentyn-2-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke