Learn More
4-Pentyn-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488593 100 g 100 Gramm
11468593 5 g 5 Gramm
11478593 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488593 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10405.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
4-Pentyn-1-ol wird in ringöffnenden Polymerisationsreaktionen weit verwendet. Spielt eine wichtige Rolle als Ausgangsreagenz bei der stereo-selektiven Totalsynthese von antimikrobiellen Seemetaboliten, Iodomycin A und B und wird auch bei der Herstellung von 3-Pent-4-Ynyloxy-Phthalonitril verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5390-04-5
MDL-Nummer MFCD00002974
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentyn-1-ol
Dichte 0.907
Siedepunkt 153°C to 155°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Summenformel C5H8O
Strukturformel HC≡C(CH2)3OH
Brechungsindex 1.445
Menge 100 g
Beilstein 1736712
Synonym 4-pentyn-1-ol, 4-pentyne-1-ol, 1-pentyn-5-ol, 5-hydroxypentyne, 4-pentynol, 4-pentin-1-ol, pent-4yn-1-ol, 5-hydroxy-1-pentyne, pent-1-yn-5-ol, pubchem2025
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
InChI-Schlüssel CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCCCO
IUPAC-Name Pent-4-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
PubChem CID 79346
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%