Learn More
4-Pentyn-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10721181
Marke: Thermo Scientific Acros 330430250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5390-04-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00002974
InChI-Schlüssel CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
PubChem CID 79351
SMILES OCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentyn-1-ol
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 154°C to 155°C
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC∽C(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4430 to 1.447
Menge 25 g
Relative Dichte 0.91
IUPAC-Name Pent-4-yn-1-ol
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only.