missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Pentylphenol, TRC

Artikelnummer. 30132609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132609 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2838755G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14938-35-3
Summenformel C11 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 164.24
Synonym Phenol, p-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Pentylphenol, 4-Amylphenol, 4-n-Amylphenol, 4-n-Pentylphenol, Amyl p-hydroxybenzene, p-Amylphenol, p-Hydroxy-n-pentylbenzene, p-Pentylphenol
IUPAC-Name 4-Pentylphenol
SMILES CCCCCc1ccc(O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-n-Amylphenol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
Formelmasse 164.1201
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.