Learn More
4-Pentylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566353
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10566353 1 g 1 Gramm
10270163 10 g 10 Gramm
10757465 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566353 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09863DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 26311-45-5
Summenformel C12H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.258
MDL-Nummer MFCD00002572
InChI-Schlüssel CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC-Name 4-Pentylbenzoesäure
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentylbenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3(CH2)4C6H4CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 97%