Learn More
4-Pentylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | CH3(CH2)4C6H4SO2Cl |
| Menge | 25 g |
| IUPAC-Name | 4-n-Pentylbenzolsulfonylchlorid |
| Formelmasse | 246.76 |
| Reinheit (%) | 97% |