Learn More
4-Pentensäure, TRC
Artikelnummer. 30424566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424566 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2274205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentenoic Acid
CAS 591-80-0
Summenformel C5H8O2
Menge 5 g
Synonym Allylacetic Acid, NSC 20944, NSC 9000, delta4-Pentenoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCC=C
IUPAC-Name Pent-4-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.0524