Learn More
4-Pentensäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Pentenoic Acid |
| CAS | 591-80-0 |
| Summenformel | C5H8O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Allylacetic Acid, NSC 20944, NSC 9000, delta4-Pentenoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCC=C |
| IUPAC-Name | Pent-4-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.12 |
| Formelmasse | 100.0524 |