Learn More
4-Pentensäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11974961 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11974961 100 g Glasflasche 100 Gramm
10466383 5 g Glasflasche 5 Gramm
10731521 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11974961 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 269021000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-80-0
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00004408
InChI-Schlüssel HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
PubChem CID 61138
ChEBI CHEBI:35936
IUPAC-Name pent-4-enoic acid
SMILES OC(=O)CCC=C
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Pentenoic acid
Schmelzpunkt -22.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9750g/mL
Siedepunkt 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 89°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2CH2CO2H
Brechungsindex 1.4273 to 1.4303
Menge 100 g
Beilstein 02,425
Relative Dichte 0.975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit