Learn More
4-Pentensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448690 10 g 10 Gramm
11411768 25 g 25 Gramm
11421768 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448690 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13991.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
The sulfonation of 4-pentenoic acid (Allylacetic acid) yields the corresponding γ-lactone. It was used to inhibit fatty acid oxidation in rat heart mitochondria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Sulfonierung von 4-Pentensäure (Allylessigsäure) ergibt das entsprechende γ-Lacton. Es wird auch zur Hemmung der Fettsäureoxidation in Mitochondrien von Rattenherzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, schwer löslich in Wasser
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-80-0
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00004408
InChI-Schlüssel HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
PubChem CID 61138
ChEBI CHEBI:35936
IUPAC-Name pent-4-enoic acid
SMILES OC(=O)CCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentenoic acid
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 0.891
Siedepunkt 187°C to 189°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4283
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1633696
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, Slightly soluble in water
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 98%