Learn More
4-Penten-2-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10528673 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10528673 25 g Glasflasche 25 Gramm
10341763 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10528673 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 387430250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-31-0
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00004556
InChI-Schlüssel ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
IUPAC-Name Pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 4-Penten-2-ol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8370g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 25 g
Relative Dichte 0.837
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: fully miscible
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Penten-2-ol
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Faroangivelser
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Skyddsangivelse
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.