Learn More
4-Penten-1-ol, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 150010500
Additional Details : CAS : 821-09-0 Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : III
Menge | 50g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
821-09-0 | |
86.13 | |
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N | |
13181 | |
C=CCCCO |
C5H10O | |
MFCD00002975 | |
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene | |
Prop-4-en-1-ol |
Spezifikation
4-Penten-1-ol | |
43°C | |
Glasflasche | |
0.834 | |
Farblos | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
H2C=CH(CH2)3OH | |
01, 443 | |
Solubility in water: 57g/L (25°C) | |
C=CCCCO | |
86.13 | |
86.13 | |
99% |
0.8340g/mL | |
Authentic | |
1.4289 to 1.4309 | |
134°C to 137°C | |
50g | |
821-09-0 | |
100.0 | |
C5H10O | |
MFCD00002975 | |
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene | |
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N | |
Prop-4-en-1-ol | |
13181 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Penten-1-ol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.