Learn More
4-Penten-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179690
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
821-09-0
C5H10O
86.13
MFCD00002975
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
13181
Prop-4-en-1-ol
C=CCCCO
821-09-0
C5H10O
86.13
MFCD00002975
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
13181
Prop-4-en-1-ol
C=CCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Penten-1-ol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8340g/mL
Siedepunkt 134°C to 137°C
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4289 to 1.4309
Menge 10 g
Beilstein 01, 443
Relative Dichte 0.834
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 57g/L (25°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Penten-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.