Learn More
4-(Pentafluorthio)-Phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416227 1 g 1 Gramm
15426227 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33413.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 774-94-7 | C6H5F5OS | 220.16 g/mol
Synthesis of hexylamides using fluorine derivatives as intermediate active esters. Various non-metallic derivatives of pentafluorothiophenol, containing sulfur bonded to boron, carbon, silicon, germanium, phosphorus, arsenic, antimony, sulfur, and chlorine, can be prepared.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Synthese von Hexylamiden unter Verwendung von Fluorderivaten als aktive Intermediärester. Verschiedene nichtmetallische Derivate von Pentafluorothiophenol können hergestellt werden, die Schwefel enthalten, der mit Bor, Kohlenstoff, Silizium, Germanium, Phosphor, Arsen, Antimon, Schwefel und Chlor verbunden ist.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 774-94-7
Summenformel C6H5F5OS
Molekulargewicht (g/mol) 220.16
MDL-Nummer MFCD03788516
InChI-Schlüssel XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
PubChem CID 2779203
IUPAC-Name 4-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pentafluorothio)phenol
Menge 1 g
Formelmasse 220.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Pentafluorothio)phenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride