Learn More
4-(Pentafluorthio)benzolsulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15478375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478375 250 mg 250 Milligramm
15446077 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478375 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33263.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1211516-26-5
Summenformel C6H4ClF5O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.658
MDL-Nummer MFCD16652450
InChI-Schlüssel LQEOIYDDOVVHIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorosulfur benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluorothio benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pentafluoro-lambda-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 66523518
IUPAC-Name 4-(Pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)S(F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pentafluorothio)benzenesulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 302.66
Reinheit (%) 97%