Learn More
4-(p-Tolyl)Buttersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447666
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447666 1 g 1 Gramm
11457666 5 g 5 Gramm
11467666 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14680.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4521-22-6 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4521-22-6
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00021786
InChI-Schlüssel IXWOVMRDYFFXGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-p-tolyl butanoic acid, 4-p-tolyl butyric acid, 4-4-methylphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methyl, 4-p-tolylbutyric acid, 4-para-tolyl-butyric acid, 4-4-methylphenyl butyric acid, 4-p-tolyl butanoicacid, 4-p-tolylbutanoic acid, 4-p-tolyl-butyric acid
PubChem CID 78279
IUPAC-Name 4-(4-Methylphenyl)butansäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(p-Tolyl)butyric acid
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Menge 1 g
Beilstein 639705
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%