Learn More
4-Oxoheptandisäure, TRC
Artikelnummer. 30415919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415919 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415919 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO870158200MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ketopimelic acid
CAS 502-50-1
Summenformel C7 H10 O5
Menge 200 mg
Synonym 4-Oxopimelic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-Name 4-Oxoheptandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
Formelmasse 174.0528