Learn More
4-Oxocyclohexancarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 874-61-3 |
| Summenformel | C7H10O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-Name | 4-Oxocyclohexan-1-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.15 |
| Formelmasse | 142.063 |